Learn More
Buerkle™ Couvercle, LDPE, réservoir rectangulaire 48 l
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réservoir 48L
Récipient de 50 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Couvercle en LDPE est un accessoire en option pour réservoir rectangulaire 50 l.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Container Lid |
| Matériau | PEBD |
| Forme | Rectangular |
| Taille du bouchon | 1000 x 320 mm |
| Type de bouchon | Lid |
| Couleur | blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient de 50 l |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Largeur (métrique) | 320 mm |