Learn More
Kautex™ Pissettes de sécurité de 500 ml
Code produit. 15798877
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Éthanol
Isopropanol
Méthanol
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
Code produit. 15798877
Marque: Kautex™ 2000770024
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 500 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
  • Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
  • Espace d’écriture
  • Impression résistante à l’abrasion
  • La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
  • Étanche
  • Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Conviennent aux liquides déclarés. Ne conviennent pas aux aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 39,2mm
Matériau PEBD
Nb par paquet 10
Quantité 100/boîte
Couleur de bouchon Bleu
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 154 mm
Type de produit Pissette
Chemical Label Eau distillée
Diamètre (métrique) 77mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec buse de distribution