Learn More
Buerkle™ Flacons compte-gouttes en PEBD Code produit.: 15485554
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Buerkle™ Flacons compte-gouttes en PEBD
Code produit. 15485554 Tous les produits Bürkle Produits
10 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Code produit. 15485554
Marque: Buerkle™ 03060010
En stock
Dispense des petites quantités de liquide, en goutte à goutte ou en jet fin. Les flacons compte-gouttes en PEBD Buerkle™ sont dotés d’une construction robuste et d’un bouchon captif pratique.
  • Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
  • Le bouchon captif fixé sur le bouchon compte-gouttes en polyéthylène s’adapte à la pointe et élimine le mauvais positionnement du bouchon
  • La pointe compte-gouttes doit être coupée avant la première utilisation pour un versement de précision
  • Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
  • Translucide
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 9 mm
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Matériau PEBD
Filetage (métrique) 14 mm
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 76 mm
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 26 mm
Type de bouchon Bouchon compte-gouttes à débit ajustable
Nom du produit
Buerkle™ Flacons compte-gouttes en PEBD >