Learn More
Gilac™ Bac Rectangulaire Renforcé Emboîtable
Bac renforcé. Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.
Marque: Gilac™ G113721
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cuvette 10 à 55 L
- Rectangulaire
- Haute
- Très bonne résistance mécanique
- Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs
Spécification
Récipient de stockage | |
Blanc | |
7.9 gal. | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
550 x 450 x 200 mm | |
540 mm | |
440 mm | |
200 mm | |
1,67 kg |
PEBD | |
Rectangulaires | |
30 l | |
Chariots GILAC à 4 et 6 roues | |
1/boîte | |
21.3 in. | |
17.3 in. | |
7.9 in. | |
3.68 lb. |