Learn More
Gilac™ Bac Rectangulaire Renforcé Emboîtable
Bac renforcé. Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.
Marque: Gilac™ G110021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Produit moulé en PEBD pouvant être utilisés entre −15° et +60°C
- Durabilité exceptionnelle, même avec une utilisation intensive
- Conçu en partenariat avec des professionnels de la santé
Spécification
Récipient de stockage | |
Blanc | |
2.6 gal. | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
365 x 310 x 160 mm ; dimensions internes du fond : 280 x 220 x 145 mm | |
365 mm | |
310 mm | |
160 mm | |
0,7 kg |
PEBD | |
Rectangulaires | |
10 L | |
Chariots GILAC à 4 et 6 roues | |
400/palette | |
14.4 in. | |
12.2 in. | |
6.3 in. | |
1.54 lb. |