Learn More
Gilac™ Bac Rectangulaire Renforcé Emboîtable
Bac renforcé. Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.
Marque:  Gilac™ G109421
Code produit. 11738501
  • 92.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cuvette 10 à 55 L
  • Rectangulaire
  • Haute
  • Très bonne résistance mécanique
  • Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs
Spécification
Spécification
Récipient de stockage
Blanc
5 gal.
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
Stockage des aliments
460 x 380 x 170 mm
450 mm
370 mm
170 mm
1,7 kg
PEBD
Rectangulaires
19 l
Chariots GILAC à 4 et 6 roues
1/boîte
17.7 in.
14.6 in.
6.7 in.
3.75 lb.