Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Récipients pliables en PEBD avec bouchon en PP
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
10 l
19 l
Description
- These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
- They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
- Replacement caps sold separately.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 l |
Couleur | Translucent |
À utiliser avec (application) | Les récipients se plient de façon uniforme lorsqu’ils sont vides et se déplient facilement lorsqu’ils sont remplis de liquide |
Matériau | PEBD |
Couleur de la vis | Blanc |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Type de produit | Récipient pliable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Essentials Récipients pliables en PEBD avec bouchon en PP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu