Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Récipients pliables en PEBD avec bouchon en PP
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
10 l
19 l
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
Description
- These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
- They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
- Replacement caps sold separately.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 19 l |
| Capacité (impériale) | 5 gal . |
| Couleur | Translucent |
| À utiliser avec (application) | Les récipients se plient de façon uniforme lorsqu’ils sont vides et se déplient facilement lorsqu’ils sont remplis de liquide |
| Matériau | PEBD |
| Couleur de la vis | Blanc |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Type de produit | Récipient pliable |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |