Learn More
Kartell™ Godet en PEBD avec bec verseur
Click to view available options
Hauteur (métrique):
250 mm
280 mm
310 mm
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
9 L
Description
ulliDifférentes tailles disponibles/liliAdapté aux denrées alimentaires/liliBec verseur profond intégré pour un versement facile/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Graduations | Oui |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 280 mm |
| Quantité | 1 de chaque |