Learn More
Taylor Wharton™ Flacon Dewar série LD
Code produit. 11798519
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
50 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11798519
Marque: Taylor Wharton™ LD50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The LD series of cryogenic dewars are used to store and distribute small amounts of liquid nitrogen. They feature extremely low evaporation rates and are convenient to use for various applications.
Dewar LD de stockage et transfert
• Capacité 4 à 50L
• Autonomie jusqu'à 152 j
• Garantie 3 ans
• Isolation par le vide avec piège à molécules assurant une longue autonomie
• Couvercle avec insert pour une meilleure isolation thermique et plus de sécurité pendant le transport
• Récipient avec enveloppe en aluminium, léger et muni d'anses pour le transport
• Attention: les dewars 4 à 25L munis d'un bouchon faible profondeur sont destinés uniquement au stockage
• Bonbonne LD
Spécification
Type Cryogenic Storage Dewar
Capacité (impériale) 13.2 gal.
Capacité (métrique) 50 L
Hauteur (impériale) extérieure 32.4 in.
Hauteur (métrique) extérieure 823 mm
Poids (impériale) 38.8 lb.
Poids (métrique) 17,6 kg