Learn More
Lck Inhibitor, MedChemExpress
Code produit. 16477707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16477707
Marque: Medchem Express HY12072
MedChemExpress Lck Inhibitor is a potent, orally active Lck (lymphocyte specific kinase) inhibitor with IC50s of 7, 2.1, 4.2 and 200 nM for Lck, Lyn, Src and Syk kinases, respectively. Lck Inhibitor shows >1000-fold selectivity for Lck over MAPK, CDK and RSK family representatives. Lck Inhibitor inhibits T cell proliferation and in vivo models of arthritis.
Lck Inhibitor is a potent, orally active Lck (lymphocyte specific kinase) inhibitor with IC50s of 7, 2.1, 4.2 and 200 nM for Lck, Lyn, Src and Syk kinases, respectively. Lck Inhibitor shows >1000-fold selectivity for Lck over MAPK, CDK and RSK family representatives. Lck Inhibitor inhibits T cell proliferation and in vivo models of arthritis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lck Inhibitor
CAS 847950-09-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H30N8O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (188.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C)C=CC=C2C)C3=NC4=CC=CC=C4N3C5=NC(NC6=CC=C(N7CCN(C)CC7)C=C6)=NC=C15
Poids moléculaire (g/mol) 530.62
Poids de la formule 530.62
Pourcentage de pureté 98.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.