Learn More
Brannan™ Horloge et minuteur à quatre canaux
Click to view available options
Affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Compte de 24 h croissant et décroissant
- Large affichage très lisible
- 12 ou 24 heure
- Dos magnétique, clip et support
- Dimensions : 75 mm x 62 mm x 15 mm
- Dimensions de l’écran LCD : 50 mm x 22 mm
- Fourni avec une 2 piles LR44
Spécification
Spécification
| Type de produit | Horloge et minuteur quatre canaux |
| Plage de durée | Minuteur 24 heures, horloge 12/24 heures |
| Alarms | Audible |
| Précision | plusmn;60s/mois |
| Affichage | Numérique |
| Type de batterie | LR44 |
| Dimensions de l’écran | 22 x 50 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 75 x 15 x 62 mm |
| Longueur (métrique) | 75mm |
| Largeur (métrique) | 15 mm |
| Afficher plus |