Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 814922
Description
- Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
- Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
- Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
- Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
7705-08-0 | |
0,785g/cm3 | |
Réactif de pulvérisation 4-(diméthylamino)-benzaldéhyde | |
4-(diméthylamino)-benzaldéhyde dans le 2-propanol | |
Plaques CCM | |
-90°C | |
Renfermé, moisi | |
Réactif de visualisation à pulvériser | |
Solution |
Incolore | |
Pulvérisation ou trempage | |
0,1 à < 1 % de 4-(diméthylamino)-benzaldéhyde | |
Détection de terpènes, sucres, stéroïdes | |
2-propanol | |
C9H11NO | |
Flacon ambré avec bouchon à vis | |
100 mL |
Sécurité et traitement
- X1 4-(Dimethylamino)-benzaldeh., 100 mL
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-dimethylaminobenzaldehyde, 2-propanol