Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque:  Macherey-Nagel™ 814404
Code produit. 10650152
  • 41.45€ / 100mL
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
  • Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
  • Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
  • Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
Spécification
7705-08-0
Pulvérisation ou trempage
1 à <10 % d’hexyanoferrate(III) de potassium
Détection de l’acide acétylsalicylique, paracétamol
Eau
Inodore
Réactif de visualisation à pulvériser
Solution
Légèrement jaune
Réactif d’hexyanoferrate(III) de potassium en spray
Hexyanoferrate de potassium(III) dans l’eau
Plaques CCM
C6FeK3N6
Flacon ambré avec bouchon à vis
100 mL