Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 814403
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
- Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
- Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
- Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
7705-08-0 | |
Pulvérisation ou trempage | |
1 à < 2 % de chlorure de fer(III) | |
Détection de l’acide acétylsalicylique, paracétamol | |
Eau | |
Inodore | |
4-5 | |
100 mL |
Légèrement jaune | |
Réactif de pulvérisation de chlorure de fer (III) | |
Chlorure de fer(III) dans l’eau | |
Plaques CCM | |
FeCl3 | |
Flacon ambré avec bouchon à vis | |
Réactif de visualisation à pulvériser | |
Solution |