Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 814923
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
- Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
- Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
- Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
7705-08-0 | |
0,79–0,86 g/cm3 | |
Réactif de pulvérisation Rhodamine B | |
Rhodamine B dans l’éthanol | |
Plaques CCM | |
-114°C | |
Alcoolisée | |
7 | |
100 mL |
Transparent | |
Pulvérisation ou trempage | |
< 1,00 % de rhodamine B | |
Détection des lipides | |
Éthanol | |
C28H31Cl2O3 | |
Flacon ambré avec bouchon à vis | |
Réactif de visualisation à pulvériser | |
Solution |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- Rhodamine B spray reagent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)