Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure LC PEEKsil™
Tubulure en silice fondue à revêtement en polymère robuste pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 0624226
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
- PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
- Gamme de pH comprise entre 0 et 10
- La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Tubulure PEEKsil | |
1/16 in. | |
1,6 mm | |
Silice fondue avec gaine polymère |
5/boîte | |
0,025 mm | |
100 mm |