Learn More
Lovibond™ Spectrophotomètre d’imagerie portatif LC100
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Aliments et boissons, revêtements, produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques, textiles, chimiques, médicaux et cliniques, plastiques
Aliments et boissons, revêtements, textiles, produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques, médicaux et cliniques, produits ménagers, plastiques, solutions sucrées, sirops et miel
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaque mesure associe 27 images illuminées avec des couleurs différentes et dans des directions différentes
- Permet d’afficher un aperçu de la zone de mesure et de stocker et rappeler l’image après la mesure
- Mesure et stocke jusqu’à 20 normes de référence avec chaque date et heure estampillées avec l’option de nom
- Stocke jusqu’à 350 mesures d’échantillons sur l’appareil et les compare aux étalons de référence
- Les échantillons peuvent être marqués via un clavier à l’écran pour du texte ou via un enregistreur vocal intégré
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
Trousse intégrée LC100 et SV100
- Contenus : spectrophotomètre, support, cellules d’échantillon, cordon USB, mallette de transport
Aliments et boissons, textiles, produits chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, médicaux et cliniques
Spécification
Spécification
| Affichage | TFT |
| À utiliser avec (application) | Aliments et boissons, revêtements, produits ménagers, pharmaceutiques et cosmétiques, textiles, chimiques, médicaux et cliniques, plastiques |
| Comprend | Spectrophotomètre, support, cellules d’échantillon, cordon USB, boîtier de transport |
| Durée de mesure | 1,8 sec |