Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, déshydraté (capsules)
Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli appelé milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre et le milieu LB Lennox contient 10 g de NaCl par litre
Marque: MP Biomedicals™ 113002031
277.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21946" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Déshydraté | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l | |
1000 g |
15°C à 30°C | |
Milieu LB | |
Pour la croissance d’Escherichia coli, les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide |