Learn More
Lazabemide hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18075032
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective MAO-B inhibitor
Selective, reversible monoamine oxidase B (MAO-B) inhibitor (IC50 values are 0.03 and > 100 μM for MAO-B and MAO-A respectively). Inhibits monoamine uptake at high concentrations (IC50 values are 86, 123 and > 500 μM for noradrenalin, serotonin and dopamine uptake respectively).
Identifiants chimiques
CAS 103878-83-7
Formule moléculaire C8H11Cl2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 236.096
Clé InChI JMFKTFLARGGXCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lazabemide hydrochloride, tempium, lazabemide hcl, lazabemide monohydrochloride, unii-pi150j9zx1, pakio, n-2-aminoethyl-5-chloropyridine-2-carboxamide hydrochloride, n-2-aminoethyl-5-chloro-2-pyridinecarboxamide monohydrochloride, dsstox_cid_26739, dsstox_rid_81868
CID PubChem 163727
Nom IUPAC N-(2-aminoethyl)-5-chloropyridine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)C(=O)NCCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Lazabemide hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 236.1
Pourcentage de pureté >98%