Learn More
Méthacrylate de lauryle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lauryl methacrylate |
Note relative au nom | 96% |
Point de fusion | -23.0°C |
Couleur | Jaune |
Densité | 0.8710g/mL |
Point d’éclair | 126°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lauryl methacrylate, stabilized
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: Dodecyl methacrylate