Learn More
Equip Labo™ Meuble de laverie
Marque: Equip Labo™ 8502
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Laverie• Sur piètement ou sur meuble
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin de rappel réglables
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Laverie composée de 1 cuve en grès (L x P x H: 45 x 39 x 21cm) ou polypropylène (L x P x H: 54 x 38 x 21cm) avec syphon polyéthylène
• Les raccordements en eau ne sont pas pris en charge et restent sous la responsabilité de l'utilisateur
• Laverie nue
• Disponible sur piètement ou sur meuble pour cacher les canalisations
• Laverie sur meuble
• Cuve grès
• Sur meuble
• Accessoires obligatoires flexibles d'alimentation et d'évacuation pour raccordement au réseau existant. les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries
• Les robinetteries les robinetteries
• Inclus prête à monter
Informations sur la commande
Largeur métrique
Spécification
Polypropylène | |
Meuble de laverie Gress | |
600mm | |
750mm |
KIT001 Catalogue KitLab
Taille: 5.5 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Equip Labo™ Meuble de laverie > Largeur : 600 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction