Learn More
Lauda™ Le congélateur-coffre LAUDA Versafreeze VF avec fiche coudée (CEE7/7)
Le LAUDA Versafreeze VF est un congélateur-coffre dont le cordon d’alimentation est équipé d’une fiche coudée (CEE7/7).
Marque: Lauda™ L003337
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Congélateur-coffre de laboratoire avec un contrôle fiable et une isolation très efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Congélateur-coffre à ultra-basse température | |
754 L | |
Couvercle isolé et panneaux isolants | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
44 portoirs | |
Coffre, VF 75040 C | |
6 (2 verrouillables) | |
Refroidissement par air | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuel | |
En option | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile | |
CEE 7/7 | |
50 Hz | |
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V | |
Boîtes de 2 po (572) |
26,5 pi3 | |
0°C à -40°C | |
1 (1 compartiment) | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
TUV | |
Écran couleur tactile 4,3 po | |
Blanc | |
Orifice d’égalisation de pression de 13 mm de diamètre | |
5 ans | |
Étanche et isolé, avec serrure | |
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples | |
Sécurité maximale des échantillons | |
Max. 3,8/16 A | |
230 V | |
1,2 kW | |
R1270 |