Learn More
Lauda™ Le congélateur-coffre LAUDA Versafreeze VF avec fiche coudée (CEE7/7)
Click to view available options
Capacité (impériale):
19,6 pi3
26,5 pi3
7,2 pi3
Gamme de températures:
-50°C à -85°C
0°C à -40°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Congélateur-coffre de laboratoire avec un contrôle fiable et une isolation très efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Spécification
| Type | Congélateur-coffre à ultra-basse température |
| Capacité (impériale) | 26,5 pi3 |
| Capacité (métrique) | 754 L |
| Gamme de températures | -50°C à -85°C |
| Modèle de porte | Couvercle isolé et panneaux isolants |
| No. of Doors | 1 (1 compartiment) |
| Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Intérieur | Acier inoxydable |
| Finition externe | Acier thermolaqué |
| Afficher plus |