Learn More
KARTELL Latex Tubing
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
Marque:  KARTELL 0387200
Code produit. 10227061
  • 185.00€ / 10m
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Hoses with smooth and transparent surface.
  • Density 0.92 g/mL.
  • Autoclavable.
  • SH. A 40 ± 5
Spécification
Spécification
Hose
0,31 in
Latex
12 mm
10 m
Jaune
Autoclavable
8 mm
0,47 in
32.81 ft.