Learn More
Kartell™ Ballon d’échantillonnage de gaz en latex
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,5 l
2 L
4 l
5 L
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ballons en latex pour l’échantillonnage de gaz
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1,5 l |
| Matériau | Latex |
| Volume plein | 1 500 cc |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |