Learn More
Kartell™ Ballon d’échantillonnage de gaz en latex
Code produit. 10426503
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,5 l
2 L
4 l
5 L
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10426503
Marque: Kartell™ 0123300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sachets de prélèvement de gaz sont fabriqués en latex. Le ballon d’échantillonnage de gaz en latex Kartell™ est le mieux adapté au prélèvement, au stockage et au transport d’échantillons de gaz.
Ballons en latex pour l’échantillonnage de gaz
Spécification
Capacité (métrique) 4 l
Matériau Latex
Volume plein 4 000 cc
Diamètre (métrique) 200 mm