Learn More
Kartell™ Ballon d’échantillonnage de gaz en latex
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,5 l
2 L
4 l
5 L
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solution économique
- Parfait pour la collecte, le stockage et le transport d’échantillons de gaz
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Type de produit | Gas Sampling Balloon |