Learn More
Kolmi Hopen™ Charlottes à clips sans latex dans un distributeur mural, 15 g/m2
Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
:
Charlottes à clip sans latex dans un distributeur mural ; Sans latex : Oui ; Jetable : oui ; matériel : Polypropylène ; Type de conception : Charlotte à clip ; Couleur : Vert
Description
- 100 % polypropylène filé-lié, non tissé
- Assemblage ultrasonique et de liaison
- Élastique synthétique sous l’ourlet pour un meilleur confort
- Doux, très résistant et respirant pour un meilleur confort
- Grande étendue pour envelopper et contenir tous les cheveux
- 15 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Oui |
| Type de conception | Charlotte à clip |
| Sans latex | Oui |
| Certifications/Conformité | CE, type EN 14683 : I, NF EN ISO 9073-1, 9073-2 et normes 9073-3, ISO 9001, ISO 13485, UE 2017/745 |
| Quantité | 200 Paquets |
| Comprend | Charlottes à clips et distributeur mural |
| À utiliser avec (application) | Médical, industriel, laboratoire |