Learn More
Kolmi Hopen™ Latex-free Clip Caps in Wall Dispenser, 10 g/m2
9.12 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Comprend:
Charlottes et distributeur mural
Charlottes à clips et sachets en PE
Description
- 100 % polypropylène filé-lié, non tissé
- Assemblage ultrasonique et de liaison
- Élastique synthétique sous l’ourlet pour un meilleur confort
- Doux, très résistant et respirant pour un meilleur confort
- Grande étendue pour envelopper et contenir tous les cheveux
- 10 g/m2 (poids de tissu)
- Fabriqué en France
Spécification
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Type de conception | Charlotte à clip |
Sans latex | Oui |
Certifications/Conformité | CE, type EN 14683 : I |
Quantité | 300 Paquet |
Comprend | Charlottes et distributeur mural |
À utiliser avec (application) | Médical, industriel, laboratoire |