Learn More
Cole-Parmer™ Protection bout de doigt en latex
Code produit. 11726574 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1440 pièces
Code produit. 11726574
Marque: Cole-Parmer™ 8160532
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Doigtier
• Latex ou nitrile
• Doigtier latex
• Pour travaux léger où une sensibilité tactile est nécessaire.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme D3772 de l’ASTM pour les propriétés physiques
Couleur Transparent
Matériau Latex
Type de produit Doigtiers
Dimensions S
Épaisseur (métrique) 76,2 mm
À utiliser avec (application) Pour une protection efficace dans des applications complexes
Quantité 1440/boîte
Longueur (métrique) 69,8 mm