Learn More
Fisherbrand™ Tétines compte-gouttes en latex
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 à 5 ml (assortiment)
1,5 ml
1 ml
2,5 ml
3,75 mL
Conditionnement:
20 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | Caoutchouc |
| Type | Ampoule |
| Volume (métrique) | 1,5 à 5 ml (assortiment) |
| Type d’emballage | Mixte |