Learn More
Heathrow Scientific™ Compte-gouttes de poire en latex
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
Longueur (métrique):
43 mm
52 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
5 mm
6 mm
Conditionnement:
72 pièces
Description
- En latex de caoutchouc naturel
- Souple, à fixation facile
- Conçu pour une utilisation avec des pipettes Pasteur, des petites pipettes et des compte-gouttes pour médicaments.
- Paquet de 72
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette |
| Grip Type | Single-handed |
| Matériau | Caoutchouc naturel en latex |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Dropping Bulb |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Afficher plus |