Learn More
Nitritex™ Gants en latex pour salle blanche BioClean Legacy™
Utilisés pour les travaux en salle blanche. Les gants en latex pour salle blanche Nitritex™ BioClean Legacy™ possèdent une couleur naturelle et offrent un confort incomparable.
Marque:  Nitritex™ BLA203-L
Code produit. 12715825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Particules : Traité dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4.
  • Propriétés physiques : Conformes aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et des normes européennes relatives aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003.
  • Stérile : Non stériles
  • Systèmes de qualité : fabriqués dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE article 11b. Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifiés NEBB.
  • Échantillonnage et inspection : Conformément à la norme ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006
Naturel
Non
Sans poudre
L
Ourlé
300 mm
Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI
Oui
Latex
Gants pour salle blanche
Non stérile
100 pièces par sachet PE intérieur scellé ; un sachet PE intérieur par sachet PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (1000 pièces)