Learn More
Nitritex™ Gants en latex pour salle blanche BioClean Legacy™
Utilisés pour les travaux en salle blanche. Les gants en latex pour salle blanche Nitritex™ BioClean Legacy™ possèdent une couleur naturelle et offrent un confort incomparable.
Marque: Nitritex™ BLA202-M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Particules : Traité dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4.
- Propriétés physiques : Conformes aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et des normes européennes relatives aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003.
- Stérile : Non stériles
- Systèmes de qualité : fabriqués dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE article 11b. Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifiés NEBB.
- Échantillonnage et inspection : Conformément à la norme ISO 2859.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006 | |
Naturel | |
Yes | |
Latex | |
Gants pour salle blanche | |
Non stérile | |
100 pièces par sachet PE intérieur scellé ; un sachet PE intérieur par sachet PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (1000 pièces) |
Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI | |
Oui | |
Non | |
Sans poudre | |
M | |
Ourlé | |
300 mm |