Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test d’agglutination au latex : Streptococcus A, B, C, D, F et G
Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés positifs rapides à partir de milieux sélectifs pour l’identification ou le diagnostic ciblé.
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts M47CE
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Tests spécifiques disponibles pour la détection d’une variété d’infections.
- Test d’agglutination au latex rapide (2 minutes), simple, sensible et spécifique pour l’identification et la confirmation des colonies d’infection.
- Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés rapides et fournir une indication précoce de l’échec possible du processus de production.
- Peut être utilisé pour filtrer les colonies avant l’identification biochimique complète et remplacer les méthodes d’anticorps agglutinants traditionnelles.
Spécification
2°C à 8°C | |
Test d’agglutination au latex | |
2 min. |
Streptococcus A, B, C, D, F et G | |
50 tests |