Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt latéral de burette pour burette, ambré
Le robinet d’arrêt latéral de burette pour burette comprend une clé en verre interchangeable.
Marque: BRAND™ 81927
49.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Boîtier de robinet d’arrêt avec pointe de burette de précision en verre borosilicaté 3.3
- Clé en verre borosilicaté interchangeable avec dispositif de rétention
- Taille du robinet d’arrêt 3NS/12
Spécification
Robinet d’arrêt à burette | |
Verre borosilicaté ambré 3.3 | |
Burette de 25 et 50 ml | |
Clé en verre |