Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
384.00€ - 975.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | White |
Finition | Matte |
Matériau | Polyolefin (Tamper-evident) |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Largeur (métrique) | Largeur (métrique) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Largeur (métrique) | Largeur (métrique) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11503614
|
Brady™
029759 |
6.4 mm | 10 | 16.5 mm | 16.5 mm |
384.00€
1 pack |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11513614
|
Brady™
029760 |
6.4 mm | 8 | 20.3 mm | 20.3 mm |
505.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11523614
|
Brady™
029761 |
12.7 mm | 7 | 25.4 mm | 25.4 mm |
975.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11533544
|
Brady™
024568 |
21.2 mm | 4 | 47.6 mm | 21.2 mm |
545.00€
1 pack |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spécification
Non autoclavable | |
White | |
Polyolefin (Tamper-evident) | |
Non stérile | |
Rectangle | |
0.23 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser | |
Imprimantes laser | |
-70°C à +100°C |