Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marque: Brady™ 024568
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spécification
Non autoclavable | |
White | |
Polyolefin (Tamper-evident) | |
Non stérile | |
Imprimantes laser | |
4 | |
2508 Labels | |
-70°C à +100°C | |
47.6 mm | |
21.2 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser | |
Suivi des biens, identification générale | |
50.9 mm | |
44 | |
Rectangle | |
0.23 mm | |
21.2 mm | |
21.2 mm |