Learn More
Brady™ Lasertab™ Laser Printable Labels, Metallized Polyester (B-773)
Used to identify property from components to finished products. Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels are made of polyester material that allow printed information and barcodes/data codes to remain legible and scannable when subjected to harsh environments.
414.00€ - 895.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylic, Permanent |
Couleur | Silver |
Finition | Matte |
Matériau | Metallized Polyester (B-773) |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11513604
|
Brady™
029750 |
1.5 x 0.75 in. (W x H) |
465.00€
1 pack |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11523604
|
Brady™
029751 |
2.5 x 1 in. (W x H) |
414.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11503604
|
Brady™
029749 |
1 x 0.5 in. (W x H) |
895.00€
1 pack |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Through Hole - Top application
- Withstands extremely high temperatures (-85°F to 248°F)
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Silver | |
Metallized Polyester (B-773) | |
Rectangle |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Laser Printable Label | |
0.0051 in. |