Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Code produit. 11593574
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,25 x 0,25 po (l x H)
0,375 x 0,375 po (l x H)
0,3 x 0,25 po (l x H)
0,5 x 0,437 po (l x H)
0,65 x 0,25 po (l x H)
0,65 x 0,2 po (l x H)
0,8 x 0,5 po (l x H)
0,8 x 0,25 po (l x H)
1,5 x 0,25 po (l x H)
1,875 x 0,375 po (l x H)
1,875 x 0,833 po (l x H)
1,875 x 1,33 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
2,5 x 1 po (l x H)
3 x 0,375 po (l x H)
8,5 x 11 po (l x H)
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pack
Code produit. 11593574
Marque: Brady™ 029718
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spécification
Certifications/Conformité Certification UL ; homologation CSA
Description Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Revêtement None
Couleur Jaune
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Type de produit Laser Printable Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Asset tracking, Circuit board labelling, General identification
À utiliser avec (équipement) Laser Printers
Répétition horizontale (métrique) 27.94 mm
Étiquettes par rangée 7
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 10108 Labels/Pack
Quantité 10,000/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1 x 0,5 po (l x H)
Dimensions (métrique) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Plage de températures (impériale) -40°F to +266°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 0.0037 in.
Épaisseur (métrique) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 25.40 mm
Longueur (impériale) 1 in.
Largeur (impériale) 1 in.
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0.5 in.
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12.70 mm
Alternate Part Number LAT-7-747-10