Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Product Code. 11523574
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (impériale):
0,25 x 0,25 po (l x H)
0,375 x 0,375 po (l x H)
0,3 x 0,25 po (l x H)
0,5 x 0,437 po (l x H)
0,65 x 0,25 po (l x H)
0,65 x 0,2 po (l x H)
0,8 x 0,5 po (l x H)
0,8 x 0,25 po (l x H)
1,5 x 0,25 po (l x H)
1,875 x 0,375 po (l x H)
1,875 x 0,833 po (l x H)
1,875 x 1,33 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
2,5 x 1 po (l x H)
3 x 0,375 po (l x H)
8,5 x 11 po (l x H)
Couleur:
Blanc
Jaune
missing translation for 'unitSize'
1 pack
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11523574
missing translation for 'mfr': Brady™ 029706
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Specifications
Certifications/Conformité Certification UL ; homologation CSA
Description Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Type de produit Laser Printable Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Circuit board labelling, General identification
À utiliser avec (équipement) Laser Printers
Répétition horizontale (métrique) 20.32 mm
Étiquettes par rangée 10
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 10260 Labels/Pack
Quantité 10,000/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 0,65 x 0,25 po (l x H)
Dimensions (métrique) 16.5 x 6.35 mm (W x H)
Plage de températures (impériale) -40°F to +266°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 0.0037 in.
Épaisseur (métrique) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 16.51 mm
Longueur (impériale) 0.65 in.
Largeur (impériale) 0.65 in.
Largeur (métrique) 16.51 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 16.51 mm
Hauteur (impériale) 0.25 in.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0.2 in.
Hauteur (métrique) 6.35 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 6.35 mm
Alternate Part Number LAT-3-747-10