Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Code produit. 11513644
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,25 x 0,25 po (l x H)
0,375 x 0,375 po (l x H)
0,3 x 0,25 po (l x H)
0,5 x 0,437 po (l x H)
0,65 x 0,25 po (l x H)
0,65 x 0,2 po (l x H)
0,8 x 0,5 po (l x H)
0,8 x 0,25 po (l x H)
1,5 x 0,25 po (l x H)
1,875 x 0,375 po (l x H)
1,875 x 0,833 po (l x H)
1,875 x 1,33 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
2,5 x 1 po (l x H)
3 x 0,375 po (l x H)
8,5 x 11 po (l x H)
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pack
Code produit. 11513644
Marque: Brady™ 029795
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spécification
Description Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Revêtement None
Couleur Jaune
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Type de produit Laser Printable Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Asset tracking, Circuit board labelling, General identification
À utiliser avec (équipement) Laser Printers
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1026 Labels/Pack
Quantité 1000/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 2,5 x 1 po (l x H)
Dimensions (métrique) 63.5 x 25.4 mm (W x H)
Plage de températures (impériale) -40°F to +266°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +130°C
Épaisseur (impériale) 0.0037 in.
Épaisseur (métrique) 0.090 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 63.5 mm
Longueur (impériale) 2.5 in.
Largeur (impériale) 2.5 in.
Largeur (métrique) 63.50 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 63.50 mm
Hauteur (impériale) 1 in.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in.
Hauteur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-21-747-1-YL