Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,25 x 0,25 po (l x H)
0,375 x 0,375 po (l x H)
0,3 x 0,25 po (l x H)
0,5 x 0,437 po (l x H)
0,65 x 0,25 po (l x H)
0,65 x 0,2 po (l x H)
0,8 x 0,5 po (l x H)
0,8 x 0,25 po (l x H)
1,5 x 0,25 po (l x H)
1,875 x 0,375 po (l x H)
1,875 x 0,833 po (l x H)
1,875 x 1,33 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
2,5 x 1 po (l x H)
3 x 0,375 po (l x H)
8,5 x 11 po (l x H)
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pack
Description
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spécification
Spécification
| Description | Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant |
| Type d’adhésif | Acrylic, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Matte |
| Format | Label |
| Matériau | Polyester (B-747) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Laser Printable Label |
| Afficher plus |