Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes laser Cryo-Tags™
Ces étiquettes laser Cryo-Tags™ résistent à la fois aux conditions de stockage cryogénique à long terme et au stockage conventionnel en congélateur.Elles sont également chimiquement inertes avec un adhésif résistant aux solvants qui adhère aux flacons cryogéniques, aux microtubes, aux tubes à essai, aux flacons en verre, aux béchers et aux supports métalliques.
Marque: Heathrow Scientific™ LCRY-3020
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Résistance aux températures :−196 à 150°C
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C, autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inerte, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
- Adhère à la plupart des plastiques (tubes 100 % PP vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller, ni se détériorer
- Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
- 20 feuilles/paquet
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
Étiquette cryogénique | |
4 | |
240 | |
76,2 x 50,8 mm (3 x 2 in) |
Acrylique | |
Feuille | |
Non stérile | |
12 | |
-196°C à +150°C |