Learn More
Whirl-pak™ Grands sacs stand-up
GREENER_CHOICE
Utilisé pour la collecte et le stockage d’échantillons de solides et de liquides destinés aux tests de laboratoire
Marque:  Whirl-pak™ B01542WA
499.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16801600
  • 527.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fonctionne comme une bouteille
  • Espace de stockage minimum
  • Facilite le prélèvement d’échantillons
  • Facile à recycler
  • Tient debout
Spécification
Spécification
Sachet d’échantillonnage
138 oz.
ISO 9001
Pour collecter et stocker
Polyéthylène
0,102 mm
OEt
15 in
15 in
Tient debout
4080 mL
Translucide
Certificat de stérilisation à l’oxyde d’éthylène (OEt)
Stérile
100
4 mil
38 cm
38 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Whirl-pak™ Grands sacs stand-up > 138 oz.