Learn More
Gilac™ Large Laundry Basket, 130 L Code produit.: 17958651
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Gilac™ Large Laundry Basket, 130 L
Code produit. 17958651
White
Click to view available options
Couleur:
Almond Green
Sand
White
Code produit. 17958651
Marque: Gilac™ G611221
Expédition estimée: 13-05-2025
Large 130 L Laundry Basket is highly resistant and outstandingly durable.
  • Highly resistant and outstanding durability.
  • Designed for professional use.
  • Suitable for heavy loads and intensive use.
Spécification
Largeur (impériale) 22.6 in.
Dimensions Large
Type de produit Laundry Basket
Largeur (métrique) 575 mm
Couleur White
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Large Laundry Basket, 130 L >