Learn More
Cytiva Grand porte-colonne pour colonnes de 50 mm de D.E.
Marque:  Cytiva 28-4007-37
Code produit. 12459050
  • 515.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Porte-colonne pour une utilisation avec des colonnes de 50 mm de D.E. avec ÄKTA xpress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Grand support de colonne
Colonnes avec dia. ext. 50 mm avec AKTAxpress
Support de colonne, clé Allen