Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 grande capacité Reach-In
Code produit. 10042483
Click to view available options
Tension:
200/230 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10042483
Marque: Thermo Scientific™ 3951
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage de températures : Température ambiante + +5°C jusqu’à 50°C
L'incubateur Thermo Scientific intègre des fonctions offrant de la flexibilité tout en enlevant la nécessité de modules supplémentaires.
L'incubateur à CO2 ultra perfectionné à grande capacité Thermo Scientific Reach-In convient parfaitement pour la culture de gros volumes d'échantillons de patients pour la culture de bactéries, la réalisation d'études de culture à court terme et l'utilisation de gros volume de produits. Cette unité offre une HR élevée pour éviter le dessèchement des produits dans les cultures à moyen terme et pour maintenir une température stable, même lorsque les appareils (rouleurs de cellules, agitateurs, mélangeurs de cellules) sont installés dans la chambre.
Performances
  • Système de flux d’air laminaire horizontal dirigé offrant un environnement de culture idéal
  • Trois réglages d’HR : arrêt, moyen, élevé
  • Trois options de remplissage d’eau : automatique, semi-automatique, ergonomique manuel
  • Contrôle par microprocesseur Thermo Scientific™ Enviro-Scan™
  • Sélection des paramètres de température, surchauffe, CO2, humidité
  • Alarmes sonores/visuelles et mise sous silence des alarmes
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Sortie de données pour aider à répondre aux exigences internes et réglementaires en matière de documentation
Structure
  • Porte chauffée à trois panneaux en verre minimisant la condensation et offrant une bonne visibilité
  • Deux ports d’accès à travers la paroi (situés sur les parois latérales gauche et droite) pour les sondes, les capteurs et les cordons électriques
  • Range-accessoires à l’intérieur et à l’extérieur
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Étagères robustes en acier inoxydable résistant à la corrosion ; ajustement sur centres de 2″ (5,1 cm)
  • Roulettes pivotantes verrouillables pour une meilleure mobilité lors de l’installation et du nettoyage
  • Pieds de mise à niveau pour une bonne stabilité et pour plus de sécurité dans le laboratoire
Compatibles avec :
  • Permutateur de gaz intégrées (1900000, 190642, 1900086, 190640)
  • Sorties de données installées en usine (190544, 190523, 1900085, 190512, 190543, 1900152)
  • Régulateurs de gaz à deux phases (965010, 961027)
  • Étagères (227642, 224139, 502045, 227641, 224155)
Recommandé dans les cas suivants :
  • Culture de gros volumes d’échantillons de patients pour la culture des bactéries
  • Études de culture à court terme
  • Travail avec de gros volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 29 pied cube
Certifications/Conformité CE, UL, cUL
Sorties de données Option 4 à 20 mA
Description Incubateur unique de 821 l
Capacité (métrique) 821 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Contrôle de l’oxygène Néant
Humidité relative < 80 %, élevée < 90 %
Plage de températures (métrique) 5° à 60°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité Réservoir d’humidité 4 gal
Dimensions (P x l x H) intérieures 68.5 x 78.7 x 152.4 cm (27 x 31 x 60 in)
Dimensions (L x l x H) 83.8 x 96.5 x 203.2 cm (33 x 38 x 80 in)
Poids (impériale) 500 lb
Alimentation électrique 200/230V, 50/60 Hz
Tension 200/230 V