Learn More
Gram™ Tiroir aluminium grand (fond perforé) IIRR210/310/410
Tiroir aluminium grand (fond perforé) pour IIRR210/310/410
Marque: Gram™ 138747
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Large aluminium drawer (perforated base) IIRR210/310/410
- Useful dimensions (W x D x H): 396 x 419 x 60 mm
- Max. number: 2 for IIRR210, 5 for IIRR310, 11 for IIRR410
Spécification
Tiroir | |
Gray | |
IIRR210, IIRR310, IIRR410 | |
419 x 396 x 60 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gram™ Tiroir aluminium grand (fond perforé) IIRR210/310/410 > Dimensions (W x D x H): 396 x 419 x 60 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu